3-Méthyl-2-phénylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Phenyl-beta-picoline
OR926358-5G
APOSOR926358-5GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR926358-5G
3-Méthyl-2-phénylpyridine 95%
3-Méthyl-2-phénylpyridine
Formule: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006283
Numéro CAS: 10273-90-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité