Acide 3-(méthylthio)benzoïque 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9264-1G OR9264-25G OR9264-5G
APOSOR9264-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9264-1G APOSOR9264-25G APOSOR9264-5G
Acide 3-(méthylthio)benzoïque 98+%
Acide 3-(méthylthio)benzoïque
Formule: C₈H₈O₂S
MW: 168,22 g/mol
Point de fusion: 126…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156993
Numéro CAS: 825-99-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité