4-Acetamidobenzoyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR926403-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR926403-1G APOSOR926403-5G
4-Acetamidobenzoyl chloride 95%
4-Acetamidobenzoyl chloride
Formule: C₉H₈ClNO₂
MW: 197,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094022
Numéro CAS: 16331-48-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité