1-Ethyl-1H-indole-4-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926423-1G OR926423-250MG
APOSOR926423-1GEA 379 EUR InStock
APOSOR926423-1G APOSOR926423-250MG
1-Ethyl-1H-indole-4-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-indole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09455239
Numéro CAS: 894852-86-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité