H-D-Abu-OtBu·HCl 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-D-Abu-OtBu·HCl
OR926472-1G OR926472-5G
APOSOR926472-1GEA 53.8 EUR InStock
APOSOR926472-1G APOSOR926472-5G
H-D-Abu-OtBu·HCl 97%
H-D-Abu-OtBu·HCl
Formule: C₈H₁₈ClNO₂
MW: 195,687 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275809
Numéro CAS: 313994-32-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité