Boc-3-bromo-D-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Boc-3-bromo-D-phenylalanine, (R)-3-(3-Bromophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
OR926518-5G
APOSOR926518-5GEA 162 EUR InStock
APOSOR926518-5G
Boc-3-bromo-D-phenylalanine 97%
Boc-3-bromo-D-phenylalanine
Formule: C₁₄H₁₈BrNO₄
MW: 344,205 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01317704
Numéro CAS: 261360-77-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité