4-Amino-2-methoxybenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926533-1G OR926533-5G
APOSOR926533-1GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR926533-1G APOSOR926533-5G
4-Amino-2-methoxybenzonitrile 98%
4-Amino-2-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₈N₂O
MW: 148,1619 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027303
Numéro CAS: 7251-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité