N,N-Diethylnicotinamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Nicotinic Acid Diethylamide
OR926552-100G OR926552-500G
APOSOR926552-100GEA 168 EUR InStock
APOSOR926552-100G APOSOR926552-500G
N,N-Diethylnicotinamide 97%
N,N-Diethylnicotinamide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006386
Numéro CAS: 59-26-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité