N,N,3,5-Tétraméthylaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N,N-Diméthyl-3,5-xylidine3,5,N,N-Tétraméthylaniline
APOSOR926672-25GEA 256 EUR InStock
APOSOR926672-25G APOSOR926672-5G APOSOR926672-100G
N,N,3,5-Tétraméthylaniline 95%
N,N,3,5-Tétraméthylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008307
Numéro CAS: 4913-13-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité