6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926815-100MG OR926815-250MG
APOSOR926815-100MGEA 219 EUR InStock
APOSOR926815-100MG APOSOR926815-250MG
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95%
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formule: C₉H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863353
Numéro CAS: 202348-55-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité