4-Methyloxindole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methylindolin-2-one
OR926913-1G OR926913-5G
APOSOR926913-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR926913-1G APOSOR926913-5G
4-Methyloxindole 98%
4-Methyloxindole
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,177 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835631
Numéro CAS: 13220-46-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité