C-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Aminomethyl)-3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole hydrochloride
OR9270-1G OR9270-250MG
APOSOR9270-1GEA 460 EUR InStock
APOSOR9270-1G APOSOR9270-250MG
C-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 95%
C-(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Formule: C₁₂H₁₅N₃
MW: 201,27 g/mol
Point de fusion: 192…192.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02055795
Numéro CAS: 879896-52-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité