(2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927021-10G OR927021-1G OR927021-5G
APOSOR927021-10GEA 265 EUR InStock
APOSOR927021-10G APOSOR927021-1G APOSOR927021-5G
(2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid 95%
(2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
Formule: C₄H₇BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09751022
Numéro CAS: 261904-39-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité