4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethanol, 2-(4-(Dimethylamino)phenyl)ethanol, Benzeneethanol, 4-(dimethylamino)-, p-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
OR927173-1G OR927173-5G
APOSOR927173-1GEA 105 EUR InStock
APOSOR927173-1G APOSOR927173-5G
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 98%
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009711
Numéro CAS: 50438-75-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité