1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927275-1G OR927275-250MG
APOSOR927275-1GEA 174 EUR InStock
APOSOR927275-1G APOSOR927275-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carboxylic acid 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08272223
Numéro CAS: 898746-35-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité