Fmoc-N-Me-Nle-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Fmoc-N-methyl-L-norleucine
OR927345-25G
APOSOR927345-25GEA 140 EUR InStock
APOSOR927345-25G
Fmoc-N-Me-Nle-OH 97%
Fmoc-N-Me-Nle-OH
Formule: C₂₂H₂₅NO₄
MW: 367,445 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00235878
Numéro CAS: 112883-42-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité