1,1,3,3-Tétraméthyl-2-thiourée 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylthiourea, Tetramethyl-2-thiourea, Tetramethylthiourea
OR927378-100G OR927378-25G OR927378-500G
APOSOR927378-100GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR927378-100G APOSOR927378-25G APOSOR927378-500G
1,1,3,3-Tétraméthyl-2-thiourée 98%
1,1,3,3-Tétraméthyl-2-thiourée
Formule: C₅H₁₂N₂S
MW: 132,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008324
Numéro CAS: 2782-91-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité