4-Azaspiro[2.4]heptan-5-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR927431-1G OR927431-250MG
APOSOR927431-1GEA 510 EUR InStock
APOSOR927431-1G APOSOR927431-250MG
4-Azaspiro[2.4]heptan-5-one 95%
4-Azaspiro[2.4]heptan-5-one
Formule: C₆H₉NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD15146411
Numéro CAS: 308266-51-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité