1-(Pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxylic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927460-1G OR927460-250MG OR927460-5G
APOSOR927460-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR927460-1G APOSOR927460-250MG APOSOR927460-5G
1-(Pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxylic acid 96%
1-(Pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₉H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864786
Numéro CAS: 162960-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité