3,4,5-Triméthoxyphénol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR927502-5GEA 212 EUR InStock
APOSOR927502-5G APOSOR927502-1G APOSOR927502-25G
3,4,5-Triméthoxyphénol 95%
3,4,5-Triméthoxyphénol
Formule: C₉H₁₂O₄
MW: 184,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008389
Numéro CAS: 642-71-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité