5,6,7,8-Tetrahydro-2,4(1H,3H)-quinazolinedione 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927534-10G OR927534-1G OR927534-5G
APOSOR927534-10GEA 944 EUR InStock
APOSOR927534-10G APOSOR927534-1G APOSOR927534-5G
5,6,7,8-Tetrahydro-2,4(1H,3H)-quinazolinedione 96%
5,6,7,8-Tetrahydro-2,4(1H,3H)-quinazolinedione
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13176330
Numéro CAS: 35042-48-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité