5-Nitro-m-toluonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927557-1G OR927557-250MG
APOSOR927557-1GEA 77 EUR InStock
APOSOR927557-1G APOSOR927557-250MG
5-Nitro-m-toluonitrile 95%
5-Nitro-m-toluonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,150 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17170423
Numéro CAS: 124289-22-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité