Dimetridazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927600-100G OR927600-500G
APOSOR927600-100GEA 147 EUR InStock
APOSOR927600-100G APOSOR927600-500G
Dimetridazole 98%
Dimetridazole
Formule: C₅H₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047046
Numéro CAS: 551-92-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité