tert-Butyl-2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate
OR927648-1G
APOSOR927648-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR927648-1G
tert-Butyl-2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate 95%
tert-Butyl-2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate
Formule: C₉H₁₉NO₃
MW: 189,2500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09608009
Numéro CAS: 183059-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité