Nitrosobenzène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR927665-10GEA 190 EUR InStock
APOSOR927665-10G APOSOR927665-100G APOSOR927665-25G
Nitrosobenzène 95%
Nitrosobenzène
Formule: C₆H₅NO
MW: 107,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002059
Numéro CAS: 586-96-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité