Mephénesine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Methylphenoxy)-1,2-propanediol, 3-(o-Tolyloxy)propane-1,2-diol
OR927694-100G OR927694-25G
APOSOR927694-100GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR927694-100G APOSOR927694-25G
Mephénesine 95%
Mephénesine
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004718
Numéro CAS: 59-47-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité