2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Amino-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
OR927720-25G
APOSOR927720-25GEA 169 EUR InStock
APOSOR927720-25G
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 96%
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016646
Numéro CAS: 4101-30-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité