3-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927763-1G OR927763-5G
APOSOR927763-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR927763-1G APOSOR927763-5G
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline 95%
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
Formule: C₉H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272236
Numéro CAS: 6398-87-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité