4-(4-Hydroxy-3-méthoxyphényl)-3-butén-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Vanillylideneacetone, Dehydrozingerone, 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)but-3-en-2-one
OR927851-25G
APOSOR927851-25GEA 137 EUR InStock
APOSOR927851-25G
4-(4-Hydroxy-3-méthoxyphényl)-3-butén-2-one 95%
4-(4-Hydroxy-3-méthoxyphényl)-3-butén-2-one
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012210
Numéro CAS: 1080-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité