Diméthyl(1-naphtyl)amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Dimethyl(1-naphthyl)amine, N,N-Dimethylnaphthalen-1-amine
OR927920-100G OR927920-25G
APOSOR927920-100GEA 469 EUR InStock
APOSOR927920-100G APOSOR927920-25G
Diméthyl(1-naphtyl)amine 95%
Diméthyl(1-naphtyl)amine
Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003919
Numéro CAS: 86-56-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité