2-Chloropyrazolo[1,5-a]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927933-1G OR927933-250MG
APOSOR927933-1GEA 928 EUR InStock
APOSOR927933-1G APOSOR927933-250MG
2-Chloropyrazolo[1,5-a]pyridine 95%
2-Chloropyrazolo[1,5-a]pyridine
Formule: C₇H₅ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739221
Numéro CAS: 60637-33-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité