1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,1,3,3-Tetramethylbutylisocyanide
OR927941-25G OR927941-5G
APOSOR927941-25GEA 802 EUR InStock
APOSOR927941-25G APOSOR927941-5G
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide 95%
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
Formule: C₉H₁₇N
MW: 139,2380 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000003
Numéro CAS: 14542-93-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité