Di(2-pyridyl) ketone 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928006-100G OR928006-10G OR928006-25G
APOSOR928006-100GEA 393 EUR InStock
APOSOR928006-100G APOSOR928006-10G APOSOR928006-25G
Di(2-pyridyl) ketone 97+%
Di(2-pyridyl) ketone
Formule: C₁₁H₈N₂O
Point de fusion: 52…55 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006288
Numéro CAS: 19437-26-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité