4-(Dimethylamino)benzamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928188-1G OR928188-5G
APOSOR928188-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR928188-1G APOSOR928188-5G
4-(Dimethylamino)benzamide 95%
4-(Dimethylamino)benzamide
Formule: C₉H₁₂N₂O
MW: 164,2000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01216782
Numéro CAS: 6083-47-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité