2-Méthylbenzofuranne 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR928246-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR928246-1G APOSOR928246-250MG
2-Méthylbenzofuranne 95%
2-Méthylbenzofuranne
Formule: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005850
Numéro CAS: 4265-25-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité