5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR928290-1G OR928290-250MG
APOSOR928290-1GEA 251 EUR InStock
APOSOR928290-1G APOSOR928290-250MG
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine 96%
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine
Formule: C₆H₉N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263955
Numéro CAS: 297172-19-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité