1H-Imidazole-2-carbonitrile hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928305-1G OR928305-250MG
APOSOR928305-1GEA 696 EUR InStock
APOSOR928305-1G APOSOR928305-250MG
1H-Imidazole-2-carbonitrile hydrochloride 95%
1H-Imidazole-2-carbonitrile hydrochloride
Formule: C₄H₃N₃·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1392803-62-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité