2-Ethyl-5-nitroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethyl-5-nitrobenzenamine
OR928420-100G
APOSOR928420-100GEA 130 EUR InStock
APOSOR928420-100G
2-Ethyl-5-nitroaniline 98%
2-Ethyl-5-nitroaniline
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00034056
Numéro CAS: 20191-74-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité