Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Dibenzofuran-4-carboxaldehyde
OR928449-5G
APOSOR928449-5GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR928449-5G
Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde 96%
Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₈O₂
MW: 196,21 g/mol
Point de fusion: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03306027
Numéro CAS: 96706-46-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité