2-Méthyl-2-propén-1-yle acétate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Acetic Acid 2-Methyl-2-propenyl Ester, Acetic Acid 2-Methylallyl Ester, beta-Methallyl Acetate, 2-Methylallyl Acetate
OR928563-25G
APOSOR928563-25GEA 112 EUR InStock
APOSOR928563-25G
2-Méthyl-2-propén-1-yle acétate 95%
2-Méthyl-2-propén-1-yle acétate
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048215
Numéro CAS: 820-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité