Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928607-10G OR928607-1G OR928607-5G
APOSOR928607-10GEA 556 EUR InStock
APOSOR928607-10G APOSOR928607-1G APOSOR928607-5G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol 98%
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol
Formule: C₅H₁₀OS
MW: 118,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02942489
Numéro CAS: 29683-23-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité