4-Éthoxybenzoate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-ethoxybenzoate, 4-Ethoxybenzoic acid ethyl ester
OR928615-100G
APOSOR928615-100GEA 156 EUR InStock
APOSOR928615-100G
4-Éthoxybenzoate d'éthyle 98%
4-Éthoxybenzoate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009116
Numéro CAS: 23676-09-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité