Ac-HMBA-linker 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928683-10G OR928683-25G
APOSOR928683-10GEA 212 EUR InStock
APOSOR928683-10G APOSOR928683-25G
Ac-HMBA-linker 98%
Ac-HMBA-linker
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01090957
Numéro CAS: 15561-46-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité