2,5-Dimethyl-1-propyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928689-1G OR928689-5G
APOSOR928689-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR928689-1G APOSOR928689-5G
2,5-Dimethyl-1-propyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
2,5-Dimethyl-1-propyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04624247
Numéro CAS: 18870-75-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité