6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Acetyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
OR928736-25G
APOSOR928736-25GEA 173 EUR InStock
APOSOR928736-25G
6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321313
Numéro CAS: 26518-71-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité