N-Méthylaminoacétate d'éthyle chlorhydrate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR928751-500GEA 178 EUR InStock
APOSOR928751-500G APOSOR928751-100G
N-Méthylaminoacétate d'éthyle chlorhydrate 97%
N-Méthylaminoacétate d'éthyle chlorhydrate
Formule: C₅H₁₁NO₂·HCl
MW: 153,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012506
Numéro CAS: 52605-49-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité