tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928760-10G OR928760-1G OR928760-5G
APOSOR928760-10GEA 142 EUR InStock
APOSOR928760-10G APOSOR928760-1G APOSOR928760-5G
tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate 95%
tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate
Formule: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064267
Numéro CAS: 123387-72-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité