1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR928812-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR928812-1G APOSOR928812-5G APOSOR928812-10G
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene 95%
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene
Formule: C₁₁H₁₆OSi
MW: 192,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008582
Numéro CAS: 13735-81-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité