2-(2-Chloroéthoxy)éthanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928909-500G
APOSOR928909-500GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR928909-500G
2-(2-Chloroéthoxy)éthanol 97%
2-(2-Chloroéthoxy)éthanol
Formule: C₄H₉ClO₂
MW: 124,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002870
Numéro CAS: 628-89-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité