4-Mercaptophenylacetic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928932-1G OR928932-5G
APOSOR928932-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR928932-1G APOSOR928932-5G
4-Mercaptophenylacetic acid 95%
4-Mercaptophenylacetic acid
Formule: C₈H₈O₂S
MW: 168,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00797617
Numéro CAS: 39161-84-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité